missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

behr Labor-Technik™ SMX 100 Soxhlet-Extraktionsstation

Artikelnummer. 10395052
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10395052 30 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10395052 Lieferant behr Labor-Technik™ Lieferanten-Nr. B00218423
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11076.27 €
    8848.64 € / 1 Stück
    Sparen 2227.63 €
    20% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Eine komplette Workstation für 6 30 ml-Proben mit der Soxhlet-Extraktionsmethode zur Bestimmung von freiem Fett in Lebensmitteln.

  • Erfüllt die unterschiedlichsten Anforderungen des täglichen Laboreinsatzes
  • Lineare Konfiguration einzelner Extraktoren
  • Speziell entwickeltes Siphon-Röhrchen für eine gleichmäßige Extraktion in allen Probenpositionen
  • Die mit Hahn zum Ablassen des Lösungsmittels gelieferten Teile machen die Destillation des Lösungsmittels vor der Wiederverwendung überflüssig
  • Kein Rotationsverdampfer erforderlich

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 30 ml
Beschreibung Soxhlet-Extraktionseinheit mit 6 Positionen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bestimmung von freiem Fett in Lebensmitteln
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.