Learn More
SMYD3 Mouse anti-Human, Clone: 1B5C10, Proteintech
Artikelnummer. p-7213454 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16878105 20 μL 20 Mikroliter
16868105 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16878105
Marke: Proteintech 663301IG20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
SMYD3 (histone-lysine N-methyltransferase) methylates Lys-4 of histone H3 and Lys-5 of histone H4. It induces di- and tri-methylation. SMYD3 plays an important role in transcriptional activation as a member of an RNA polymerase complex.
Specifications
Antigen SMYD3
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 1B5C10
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen SMYD3
Gen-Zugriffsnummer Q9H7B4
Gen-Alias SMYD3, ZMYND1, ZNFN3A1
Gensymbole SMYD3
Wirtsspezies Mouse
Immunogen SMYD3 Fusion Protein Ag2624
Reinigungsverfahren Protein G
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 64754
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1