Learn More
Motic™ SMZ-168 Mikroskopkopf
Click to view available options
Kopfausführung:
Binokular, 60°, geneigt
Trinokular, 35° geneigt
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Das SMZ-168 Stereo-Zoom-Mikroskop stellt das Spitzenmodell der SMZ-Serie dar.
- Für eine Vielzahl von Anwendungen in der Biologie und Werkstoffkunde geeignet.
- Die hohe optische Qualität und das vielseitige Zubehör ermöglichen die anspruchsvollsten Anwendungen sowohl in Routine- als auch Forschungsbereichen.
- Langlebig und für zahlreiche Anwendungen geeignet.
- Das Greenough optische System verfügt über einen großen Zoombereich von 6.7:1, parfokal bei allen Vergrößerungen.
- Der in den kontinuierlichen Zoom integrierte Fünf-Stufen-Vergrößerungsmechanismus mit Klick-Stopp ermöglicht eine präzise Reproduktion von Vergrößerungen und vereinfacht so die Messungen.
- Das beeindruckende aufrechte 3-dimensionale Bild in Kombination mit einem branchenweit führenden Arbeitsabstand von 113 mm in der Standardkonfiguration ermöglicht eine einfache Probenbearbeitung.
- Lässt sich durch die Kombination mit einer Moticam-Kamera problemlos in eine komplette Dokumentationsstation umwandeln.
Spezifikation
Spezifikation
| Vergrößerungsleistung | 0,75-fach bis 5-fach |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SMZ-168 Mikroskop |
| Zoombereich | 6.7:1 Zoomfaktor |
| Produkttyp | Mikroskopkopf |
| Modell | SMZ-168 BH |
| Kopfausführung | Binokular, 60°, geneigt |
| Eyepiece | WF10X/23 mm |