Learn More
Motic™ SMZ140-N2LED Mikroskop
Beschreibung
- Optisches System Greenough.
- Grobfokussiersystem mit Spannungseinstellung.
- Augenabstand:54–76 mm
- Dioptrieneinstellung an beiden Röhrchen (± 5)
- Zoomfaktor:1:4.
- Geringe Stellfläche für begrenzten Platz auf dem Labortisch und einfache Lagerung.
- Die Kombination aus Auflicht und Durchlicht macht die Geräte für eine Vielzahl von transparenten und opaken Proben geeignet.
- Das Sichtfeld (20 mm) ermöglicht einen guten Überblick.
- Vier (4) definierte Zoom-Klickstopps für detaillierte, reproduzierbare Messergebnisse.
- Stabstativ mit Durchlichtbeleuchtung.
- Zusätzliche Okulare und Objektive erhältlich.
- Dunkelfeld- oder POL-Kontrastoptionen verfügbar.
Spezifikation
Spezifikation
| Eyepiece | WF10X/20 mm |
| Kopfausführung | Binokular |
| Beleuchtungsart | LED-Übertragung mit Intensitätskontrolle 3 W |
| Vergrößerungsleistung | 1X bis 4X |
| Enthält | Schwarze, weiße und milchige Objektträgerplatten und Staubschutzabdeckung |
| Optische Konstruktion | Greenough-Sytem |
| Arbeitsabstand | 80 mm |
| Gewicht (metrisch) | 6,2 kg |
| Elektrische Anforderungen | 100/240 V (CE) |