Beschreibung
- WHEATON™ Snap/Clip Top Vials werden aus klarem Borosilikatglas mit einer Wärmeausdehnung von 5,1 hergestellt und verwenden die WHEATON™ 22 mm LDPE-Schnappverschluss
- Sowohl die Fläschchen als auch die Verschlüsse eignen sich aufgrund der weiten Halsöffnung besonders gut zur Aufbewahrung von Pulvern und Proben.
- Die Fläschchen verfügen über einen Schnappverschluss für den 22 mm großen, flexiblen Schnappverschluss aus Polyethylen niedriger Dichte im Flip-Off-Stil.
- Snap/Clip Top-Vials sind in Größen von 7 ml bis 30 ml erhältlich und ermöglichen so Flexibilität bei der Probenlagerung.
- Die 22-mm-LDPE-Schnappverschlüsse werden separat von den Fläschchen verkauft; die Einheitsgröße passt auf alle Fläschchengrößen.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Klar |
| Außendurchmesser (metrisch) | 27.5 mm |
| Material | Borosilikatglas (Typ 1, Gütegrad B) |
| Vorgeschlitzt | No |
| Sterilität | Unsteril |
| Volumen (metrisch) | 30 ml |
| Verschlusstyp | Schnapp-/Clipverschluss |
| Menge | 140/Pk. |
| Marking Spot | Nein |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Mehr anzeigen |