Learn More
WHEATON™ Schnapp-/Clipverschluss für Fläschchen
Artikelnummer. 30286505 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
140/Packung
162/Packung
190/Packung
Packungsgröße:
140 Stück
162 Stück
190 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30286505 162/Packung 162 Stück
30286512 140/Packung 140 Stück
30286509 190/Packung 190 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30286505 Lieferant WHEATON™ Lieferanten-Nr. 105050162
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schnapp-/Clip-Verschlüsse für Fläschchen
  • WHEATON™ Snap/Clip Top Vials werden aus klarem Borosilikatglas mit einer Wärmeausdehnung von 5,1 hergestellt und verwenden die WHEATON™ 22 mm LDPE-Schnappverschluss
  • Sowohl die Fläschchen als auch die Verschlüsse eignen sich aufgrund der weiten Halsöffnung besonders gut zur Aufbewahrung von Pulvern und Proben.
  • Die Fläschchen verfügen über einen Schnappverschluss für den 22 mm großen, flexiblen Schnappverschluss aus Polyethylen niedriger Dichte im Flip-Off-Stil.
  • Snap/Clip Top-Vials sind in Größen von 7 ml bis 30 ml erhältlich und ermöglichen so Flexibilität bei der Probenlagerung.
  • Die 22-mm-LDPE-Schnappverschlüsse werden separat von den Fläschchen verkauft; die Einheitsgröße passt auf alle Fläschchengrößen.
  • Die Schnappverschlüsse werden in Packungen mit 140, 162 und 190 Stück passend zu den Fläschchenmengen verkauft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Naturfarben
Außendurchmesser (metrisch) 22 mm
Material Polyethylen
Vorgeschlitzt No
Sterilität Unsteril
Menge 162/Packung
Zur Verwendung mit (Geräte) Fläschchen
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Produkttyp Schnappverschluss