Learn More
DWK Life Sciences Schnappring-Kappe, ND11
Artikelnummer. 16636882 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Septum:
Gummi/PTFE
PTFE/Silikon
gecshlitzt (Kreuz)
Farbe (Dichtung):
Rot/Transparent
Rot/Weiß
Weiß/Blau
Unit Size:
100 Stück
Product Code. 16636882
Brand: DWK Life Sciences 225780
Only null left
Add to basket
Add to basket
Schnappringkappen stellen eine praktische Lösung zum Verschließen von Chromatographie-Fläschchen dar, ohne bördeln oder auf- und zuschrauben zu müssen.
Fläschchen mit Schnappringverschluss sind praktischer als Fläschchen mit Bördel- oder Schraubverschluss. Schnappverschlüsse können für Anwendungen geeignet sein, bei denen die Probe nicht über Raumtemperatur erhitzt werden muss und bei denen eine mittlere Versiegelungsqualität toleriert werden kann.
  • Verpackt in PE-Beuteln mit Abreißfolienstreifen für Manipulationssicherheit und Wiederverschließbarkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farbe (Dichtung) Rot/Transparent
Innendurchmesser (metrisch) Hals 11 mm
Farbe farblos
Außendurchmesser (metrisch) 12,09 mm
Material Polypropylen, Naturkautschuk, PTFE, Polyethylen
Vorgeschlitzt No
Septum Gummi/PTFE
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC)
Härte 45 ± 5 Reihe A
Menge 100
Dicke (metrisch) 1,02 mm
Verschlussgröße ND11
Autoklavierbar Autoklavierbar
Höhe (metrisch) 5,84 mm
Produkttyp Oben offen