Learn More
DWK Life Sciences Fläschchen mit Schnappring, 12 x 32 mm, ND11
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Farbe:
braun
farblos
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Chromatographiefläschchen können anhand von Größe und Oberfläche (Gewinde-, Bördel-, Schnappverschluss) unterschieden werden. Sie sind in klarem oder bernsteinfarbenem Glas sowie mit und ohne Beschriftungsfeld erhältlich. Die gebräuchlichsten Größen für Flüssigchromatographiefläschchen sind 12 x 32 mm und 15 x 45 mm. Je nach Ressource werden die 12x32-mm-Fläschchen auch als 1,5-ml-, 1,8-ml- oder 2,0-ml-Fläschchen bezeichnet.
- Fläschchen mit Schnappringverschluss machen Werkzeuge zum Bördeln und Entdeckeln überflüssig.
- Zur Verwendung in Kombination mit Schnappverschlüssen oder 11-mm-Aluminiumdichtungen
- Die 40 % größere Öffnung verbessert den Zugriff auf die Probe und verringert das Risiko einer Beschädigung der Autosampler-Nadel.
- Verpackt in wiederverschließbaren, manipulationssicheren PP-Kästen zum Schutz vor Kontamination während des Transports und der Lagerung
- Optionaler weißer Keramik-Beschriftungsfeld und Füllmarkierungen zur einfachen Kennzeichnung
- Nur für HPLC-Anwendungen empfohlen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | farblos |
| Außendurchmesser (metrisch) | 11,6 mm |
| Material | Borosilikatglas (5.1) |
| Volumen (metrisch) | 1,5 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) |
| Menge | 100 |
| Dicke (metrisch) | 0,9 mm |
| Verschlussgröße | Gehäuse ND11 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Höhe (metrisch) | 32 mm |