Learn More
Macherey-Nagel™ Schnappringgläser N11-1, braun mit Be- schriftungsfeld,breite öffnung(VE=100St.)
Artikelnummer. 10228320 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarbig
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Farbe unitSize
10228320 Bernsteinfarbig 100 Stück
1 options
Artikelnummer. 10228320
Marke: Macherey-Nagel™ 702712
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ermöglicht einfaches Versiegeln für HPLC-Fläschchen. Macherey-Nagel™ Glasfläschchen mit Schnappverschluss, N11, ist ein Chromatographie-Fläschchen mit flachem Boden aus bernsteinfarbenem Glas. Sie verfügt über eine breite Öffnung mit 11 mm weitem Hals. Sie wird mit N11-Schnappverschlüssen verwendet. Das Fläschchen ist mit einem Etikett und einer aufgedruckten Skala ausgestattet.
Dieses Produkt wird unter strengen hygienischen Bedingungen hergestellt. Die optoelektronische Überwachung an den Glasverarbeitungsmaschinen gewährleistet eine hohe Qualität für eine sichere Analyse. Zusätzliche Prozesskontrollen und eine abschließende Qualitätskontrolle sind ebenfalls Teil der Messungen, die zur Gewährleistung einer zuverlässigen Produktqualität implementiert wurden.
  • Bietet eine schnelle, praktische Dichtungsmethode für die Verwendung nur in HPLC
  • Breite Öffnung, mit verschiedenen Einsätzen erhältlich (separat erhältlich)
  • Kann in allen gängigen HPLC-Autosamplern verwendet werden, da die Deckelkonstruktion den Bördelkappen N 11 entspricht
  • Verwendung mit Macherey-Nagel™ N11-Schnappringverschlüssen (separat erhältlich)
  • Aus Glas der hydrolytischen Klasse 1, getönter Bernstein für lichtempfindliche Proben
  • 100 Fläschchen werden in einer Polypropylen-Box (PP) verpackt
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Öffnung 11 mm
Farbe Bernsteinfarbig
Außendurchmesser (metrisch) 11.6 mm
Material Hydrolytisches Glas (Klasse I)
Volumen (metrisch) 1.5 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) HPLC
Enthält Etikett und Waage
Flaschenhalstyp Weit
Anzahl pro Packung 100
Verpackungsart Polypropylenbox
Modell Flach
Verschlusstyp Schnappverschluss
Menge 100/Packung
Verschlussgröße Gehäuse N11
Zur Verwendung mit (Geräte) HPLC-Autosampler
Höhe (metrisch) 32 mm