Learn More
BOLA Snap Valves
Artikelnummer. 10033291
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
8 mm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10033291
Marke: BOLA E67456
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Snap Valves PTFE, motionless sealing action, nuts made of glass-fibre reinforced PTFE
  • Body made of PTFE with 2 connections and nuts made of glass-fibre reinforced PTFE for connecting tubing or tube.
  • Bore dia. 6 mm.
  • Motionless sealing by means of a gastight bellow made of PTFE with flat cone point.
  • No leakages.
  • Lever locks when valve is open, switch setting is easily visible at position of the lever.
  • Suitable for panel mounting
  • Easy disassembly for cleaning
  • Universal chemical resistance, the flowing product is only exposed to PTFE
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA
Autoklavierbar Autoclavable
Außendurchmesser (metrisch) 10 mm
Gesamtlänge (metrisch) 85 mm
Breite (metrisch) 44 mm
Höhe (metrisch) 90 mm
Farbe White