Learn More
GA International SnapPeel Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage
Artikelnummer. 17820458
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
25,4 mm
76,2 mm
Packungsgröße:
2000 Stück
4000 Stück
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rosa
Weiß
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize Farbe
17820458 25,4 mm 2000 Stück -
17840078 25,4 mm 2000 Stück Grün
17888917 25,4 mm 2000 Stück Rosa
17849097 25,4 mm 2000 Stück Weiß
17870938 25,4 mm 2000 Stück Gelb
17821058 76,2 mm 4000 Stück Blau
17890948 76,2 mm 4000 Stück Grün
17809987 76,2 mm 4000 Stück Rosa
17850858 76,2 mm 4000 Stück Weiß
17831058 76,2 mm 4000 Stück Gelb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17820458 Lieferant GA International Lieferanten-Nr. JTTA560SBC12BL
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermal-transfer cryogenic labels for cryo vials, microtubes, cryo/freezer boxes, etc. destined for storage in liquid and vapor phase liquid nitrogen, laboratory freezers, or transport on dry ice.
  • Resistant to long-term cryogenic storage in freezers and liquid nitrogen, up to -196°C/-321°F
  • Perfect for cryovials, tubes, cryo-boxes, freezer-boxes, and many other cryo-containers
  • Resistant to spraying and swabbing with alcohol and surface sanitizing wipes
  • Require no cure time before liquid nitrogen immersion. Will also adhere to wet surfaces
  • Ideal for serialized data and barcodes, thanks to high-quality thermal-transfer printing
  • Each row has one rectangular and one round label
  • Available in a variety of colors and sizes
  • Stored on a 25.4 mm roll
Spezifikation
Klebstofftyp Permanent
Ausführung Matte
Format Roll
Material Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilität Non-sterile
Etiketten pro Zeile 2 Labels
Menge 2000/Pk.
Form Rectangle with Circle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -321°F to +230°F
Temperaturbereich (metrisch) -196°C to +110°C
Abmessungen (L x B) 23.9mm x 12.7mm + 11.1 mm
Länge (angloamerikanisch) 0.5 in.
Länge (metrisch) 12.7 mm
Breite (angloamerikanisch) 0.94 in.
Breite (metrisch) 23.9 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 1 in.
Durchmesser (metrisch) 25,4 mm