missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SNF5 Antibody (CL13973) [Alexa Fluor™ 750], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30296156 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30296156 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30296156

Marke: Novus Biologicals NBP324592AF750

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

SNF5 Monoclonal antibody specifically detects SNF5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SNF5
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CL13973
Konjugat Alexa Fluor 750
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias BAF47, BAF47hSNF5, BRG1-associated factor 47, hSNFS, Ini1, INI1RTPS1, Integrase interactor 1 protein, malignant rhabdoid tumor suppressor, RDTSNF5 homolog, Sfh1p, SNF5, SNF5L1, Snr1, subfamily b, member 1, sucrose nonfermenting, yeast, homolog-like 1, SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatinsubfamily B member 1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q12824, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Cycle and Replication
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6598
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.