missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SNN Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech

Artikelnummer. 30235960 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30235960 20 μL 20 Mikroliter
30237027 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30235960

Marke: Proteintech 139141AP20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

The SNN antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human SNN. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The SNN antibody has been validated for the following applications: IHC, IF/ICC, ELISA analysis.

Especificaciones

Antigen SNN
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Konzentration 450 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Protein
Reinigungsverfahren Antigen affinity purification
Menge 20 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8303
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Produkttyp Polyclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.