missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kolmi Hopen™ Snooded Polypropylene Caps, 40 g/m2 Weight
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-7227141 Alle ansehen Medicom Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Weiß
Enthält:
Mützen und Polybeutel
Mützen und Spendebehälter
Packungsgröße:
100 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17740139

Marke: Kolmi Hopen™ 70.401BL

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

These snooded caps provide extra protection for workers with long hair in industrial environments.

  • Schützt vollständig und hält langes Haar zurück
  • Vermittelt professionelle Erscheinung
  • Möglichkeit zur Verwendung eines Farbcodes für die Rückverfolgung
  • 40 g/m2 Stoffgewicht

Spezifikation

Material Polypropylen
Farbe Blau
Einwegprodukt Ja
Ausführungsart Haarnetzmütze
Sterilität Unsteril
Menge 100/Packung
Länge (metrisch) 28 cm (Mütze), 23 cm (Fischnetz), 7 cm (Visier)
Enthält Mützen und Spendebehälter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Industrie, Labor
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt