Description
- Ideale Kühlmedien für den Probentransport
- Die Leistung hängt von Raumtemperatur und Druck ab.
Specifications
Specifications
| Abmessungen (L x B) | 50 x 30 mm-Tabletten |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideale Kühlmedien für Probentransporte, Verwendung in Krankenhäusern, Universitäten, Schulen, Instituten, Laboren, in der chemischen Industrie und in Materialprüfeinrichtungen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | CO2-Flasche mit Standrohr |
| Gewicht (metrisch) | 50 g |
| Produkttyp | Schneedecke Trockeneismaschine |