Learn More
Invitrogen™ SNRK Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HL2225)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30276286
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30276286 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Artikelnummer. 30276286
Marke: Invitrogen™ MA556878
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
SNRK Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot
SNRK may play a role in hematopoietic cell proliferation or differentiation. SNRK is the potential mediator of neuronal apoptosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen SNRK
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon HL2225
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with no preservative
Gen SNRK
Gen-Zugriffsnummer Q63553, Q9NRH2
Gen-Alias 2010012F07Rik; AI448042; AW547029; E030034B15; HSNFRK; KIAA0096; mKIAA0096; R74830; RGD:69653}; SNF related kinase; SNF-1 related kinase; SNF1-related kinase; SNF-related serine/threonine-protein kinase; SNF-related serine/threonine-protein kinase; LOW QUALITY PROTEIN: SNF-related serine/threonine-protein kinase; SNFRK; SNRK; snrk {ECO:0000312
Gensymbole SNRK
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fragment of human SNRK.
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 170837, 54861
Zielspezies Human, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG