Spezifikation
| Menge | 0,1 mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Forschungskategorie | Signal Transduction |
| Ziel | SNX25 |
| Synonym | sorting nexin 25 |
| Gensymbol | SNX25 |