Learn More
SNX29 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
484.00 €
Spezifikation
Antigen SNX29
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Form Purified
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18207875
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP1-79261
100 μL
484.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
SNX29 Polyclonal specifically detects SNX29 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
SNX29
Polyclonal
Purified
RUO
A-388D4.1, FLJ00143, FLJ12363, FLJ40609, RUN domain containing 2A, sorting nexin 29
SNX29
IgG
Protein A purified
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
NP_115543
92017
Synthetic peptide directed towards the N terminal of human RUNDC2AThe immunogen for this antibody is RUNDC2A. Peptide sequence MSGSQNNDKRQFLLERLLDAVKQCQIRFGGRKEIASDSDSRVTCLCAQFE.