Learn More
SNX29 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
461.00 €
Spezifikation
Antigen SNX29
Verdünnung Western Blot 1.0 ug/ml
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18323766
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-09243-100UL
100 μg
461.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
SNX29 Polyclonal specifically detects SNX29 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
SNX29
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
A-388D4.1, FLJ00143, FLJ12363, FLJ40609, RUN domain containing 2A, sorting nexin 29
The immunogen is a synthetic peptide directed towards the N-terminal region of Human SNX29. Peptide sequence AVLQHGLKRSRGLALTAAAIKQAAGFASKTETEPVFWYYVKEVLNKHELQ
Affinity purified
Western Blot 1.0 ug/ml
Polyclonal
Purified
RUO
PBS buffer, 2% sucrose
92017
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.