Learn More
Tork Tork Spender für Seifen und Händedesinfektionsmittel mit Armhebel S4, geeignet für Flüssigseife, Schaum und Gel, Elevation Design
Alle ansehen Tork Produkte
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Erfüllen Sie verschiedene Hygienebedürfnisse mit nur einem System: Wählen Sie aus einer breiten Palette an Handseifen und Händedesinfektionsmitteln – als Schaum, Flüssigkeit oder Gel
- Hautfreundliche Formulierungen: Ihnen steht eine große Auswahl an dermatologisch getesteten, pH-neutralen Seifen und Händedesinfektionsmitteln zur Verfügung
- Die zuverlässige Dosierung ist speziell für mehr als eine halbe Million Anwendungen entwickelt
- Erzielen Sie die perfekte Ausgabemenge dank variabler Dosierungsoptionen zur Optimierung von Verbrauch, Hygiene und Benutzerfreundlichkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Soap Dispenser |
| Farbe | Schwarz |
| Alternate Part Number | 7322542114995 |
| Aufnahmevermögen | Hand Soap, Hand Sanitizer |
| Material | Plastic |
| Mounting | Wall Mount |
| No. of Compartments | 1 |
| Product Style | Hinged Lid |
| Modell | Elevation |