Learn More
Lenz Laborglasintrumente Buchsen
Artikelnummer. 10395161
Change view
Click to view available options
Standard-Konusverbindung Nr.:
NS 34/35
NS 40/38
NS 5/13
NS 50/42
NS 55/44
NS 7/16
NS 71/51
NS 85/55
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. Standard-Konusverbindung Nr. unitSize
10395161 NS 55/44 1 Stück
10010321 NS 71/51 1 Stück
10067720 NS 34/35 10 Stück
10224431 NS 50/42 1 Stück
10333141 NS 85/55 1 Stück
10538851 NS 5/13 10 Stück
10683422 NS 40/38 10 Stück
10742522 NS 7/16 10 Stück
8 options
Artikelnummer. 10395161
Marke: Lenz Laborglasintrumente 01100155
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • DIN 12249 Form E-konform und zusätzlich zur DIN-Norm
  • Konische Erdungsbuchsen
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Standard-Konusverbindung Nr. NS 55/44
Material Duran Glas