missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SOD3/EC-SOD Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18557636 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18557636 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18557636

Marke: Novus Biologicals NBP318234AF350

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

SOD3/EC-SOD Polyclonal antibody specifically detects SOD3/EC-SOD in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SOD3/EC-SOD
Anwendungen Western Blot, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 350
Verdünnung Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias EC-SODEC 1.15.1.1, extracellular superoxide dismutase [Cu-Zn], MGC20077, superoxide dismutase 3, extracellular
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Peptide corresponding to AA 227-236 of human EC SOD
Reinigungsverfahren Peptide affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Neurodegeneration, Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6649
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.