Learn More
Witeg™ Abdampfschale, Kalknatronglas
Artikelnummer. p-8010358
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 10326242
Marke: Witeg™ 5 600 060
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie die Witeg™ Abdampfschale aus Natronglas zum Verdampfen von Lösungsmittel, insbesondere für kleine Probenmengen.
  • Uhrglasform
  • Dünnes Glas
  • Feuerpolierter Rand
  • Natriumglas
Spezifikation
Material Kalknatronglas
Form Rund
Typ Abdampfschale
Ausführung der Innenwände Poliert
Durchmesser (metrisch) 60 mm