Learn More
Brannan™ Hydrometer zur Messung der relativen Dichte, Serie M100, Kalknatronglas
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12841438
Change view
Click to view available options
Bereich der relativen Dichte:
0,70 bis 0,80 g/ml
0,80 bis 0,90 g/ml
0,90 bis 1,00 g/ml
1,10 bis 1,20 g/ml
1,20 bis 1,30 g/ml
1,30 bis 1,40 g/ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Bereich der relativen Dichte unitSize
12841438 0,70 bis 0,80 g/ml 1 Stück
12881438 1,10 bis 1,20 g/ml 1 Stück
12891438 1,20 bis 1,30 g/ml 1 Stück
12801448 1,30 bis 1,40 g/ml 1 Stück
12851438 0,80 bis 0,90 g/ml 1 Stück
12861438 0,90 bis 1,00 g/ml 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 12841438
Marke: Brannan™ 10/941/0
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Vergleichen der relativen Dichte einer bestimmten Flüssigkeit mit der von Wasser bei 15.6 °C (60 °F). Die Brannan™ Hydrometer zur Messung der relativen Dichte der Serie M100 bestehen aus Natronglas, Stahlkiesballast und synthetischem Harzwachs.
Zum Vergleichen der relativen Dichte einer bestimmten Flüssigkeit mit der von Wasser bei 15,6 °C (60 °F).Die Brannan™ Hydrometer zur Messung der relativen Dichte der Serie M100 bestehen aus Natronglas, Stahlkiesballast und synthetischem Harzwachs.
  • Inklusive Kunststoffschutzschlauch
  • 250 mm Länge
  • Skalenunterteilung 0.002
  • Relative Dichte mit 0.002 Genauigkeit
  • Verfügbar in Ausführungen für niedrige oder mittlere Oberflächenspannung
  • Erhältlich für zahlreiche relative Dichtbereiche
Spezifikation
Menge Je 1
Typ M100 Hydrometer zur Messung der relativen Dichte
Genauigkeit 0.002 g/ml
Schritten 0,002 g/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 650/916
Länge (metrisch) 250 mm
Vorschaltgerätetyp Stahlschrot
Zur Verwendung mit (Anwendung) Relative Dichte einer bestimmten Flüssigkeit zu der von Wasser
Bereich der relativen Dichte 0,70 bis 0,80 g/ml