Learn More
Brannan™ Hydrometer zur Messung der relativen Dichte, Serie M100, Kalknatronglas
Beschreibung
Zum Vergleichen der relativen Dichte einer bestimmten Flüssigkeit mit der von Wasser bei 15,6 °C (60 °F).Die Brannan™ Hydrometer zur Messung der relativen Dichte der Serie M100 bestehen aus Natronglas, Stahlkiesballast und synthetischem Harzwachs.
- Inklusive Kunststoffschutzschlauch
- 250 mm Länge
- Skalenunterteilung 0.002
- Relative Dichte mit 0.002 Genauigkeit
- Verfügbar in Ausführungen für niedrige oder mittlere Oberflächenspannung
- Erhältlich für zahlreiche relative Dichtbereiche
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Typ | M100 Hydrometer zur Messung der relativen Dichte |
| Genauigkeit | 0.002 g/ml |
| Schritten | 0,002 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 650/916 |
| Länge (metrisch) | 250 mm |
| Vorschaltgerätetyp | Stahlschrot |
| Baumé-Bereich | 1,1 bis 1,2 g/ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Relative Dichte einer bestimmten Flüssigkeit zu der von Wasser |
| Bereich der relativen Dichte | 1,10 bis 1,20 g/ml |