Learn More
Jaytec Glass™ Sodaglas-Milch- und Sahnepipetten
Artikelnummer. 12323448
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 ml
Toleranz:
±0.08 ml
Typ:
One-Mark-Blowout-Pipette
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Toleranz Typ Packungsgröße
12323448 5 ml ±0.08 ml One-Mark-Blowout-Pipette 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12323448 Lieferant Jaytec Glass™ Lieferanten-Nr. MP.684
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.85 €
    4.60 € / 1 Stück
    Sparen 0.25 €
    5% Rabatt
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sodaglas-Milch- und Sahnepipetten sind für die Verwendung mit dickflüssigen Flüssigkeiten bestimmt.
  • Ausblaspipetten mit großlumigen Düsen für dickflüssige Flüssigkeiten
  • Der letzte Tropfen im Strahl muss ausgeblasen werden, außer an den gezeigten Stellen.
  • MP.688 (BS.696) NICHT ausblasen
Spezifikation
Material Kalknatronglas
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lieferung eines präzisen Volumens bei der Milch-/Sahneprüfung
Graduierungen 1
Toleranz ±0.08 ml
Farbe Klar
Volumen (metrisch) 5 ml
Länge (metrisch) 355 mm
Typ One-Mark-Blowout-Pipette
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit (Geräte) Butyrometer