Learn More
Brannan™ Universelle Dichte-Hydrometer der Serie 50
Artikelnummer. 32178836
Ansicht ändern
Click to view available options
Bereich der relativen Dichte:
0,7 bis 0.75 g/ml
0,750 bis 0,800 g/ml
0,800 bis 0,850 g/ml
0,850 bis 0,900 g/ml
0,9 bis 0,95 g/ml
0,950 bis 1,000 g/ml
1,000 bis 1.050 g/ml
1,050 bis 1,100 g/ml
1,10 bis 1,15 g/ml
1,150 bis 1,200 g/ml
1,20 bis 1,25 g/ml
1,250 bis 1,300 g/ml
1,300 bis 1,350 g/ml
1,35 bis 1,40 g/ml
1,40 bis 1,45 g/ml
1,45 bis 1,50 g/ml
1,500 bis 1,550 g/ml
1,550 bis 1,600 g/ml
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bereich der relativen Dichte Packungsgröße
32178836 0,750 bis 0,800 g/ml 5 Stück
12881458 1,550 bis 1,600 g/ml 1 Stück
12821448 0,750 bis 0,800 g/ml 1 Stück
12831448 0,800 bis 0,850 g/ml 1 Stück
12841448 0,850 bis 0,900 g/ml 1 Stück
12861448 0,950 bis 1,000 g/ml 1 Stück
32178829 0,950 bis 1,000 g/ml 5 Stück
12881448 1,050 bis 1,100 g/ml 1 Stück
12801458 1,150 bis 1,200 g/ml 1 Stück
12871448 1,000 bis 1.050 g/ml 1 Stück
12821458 1,250 bis 1,300 g/ml 1 Stück
12831458 1,300 bis 1,350 g/ml 1 Stück
12871458 1,500 bis 1,550 g/ml 1 Stück
12841458 1,35 bis 1,40 g/ml 1 Stück
12861458 1,45 bis 1,50 g/ml 1 Stück
12811448 0,7 bis 0.75 g/ml 1 Stück
12851448 0,9 bis 0,95 g/ml 1 Stück
12891448 1,10 bis 1,15 g/ml 1 Stück
12811458 1,20 bis 1,25 g/ml 1 Stück
12851458 1,40 bis 1,45 g/ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 32178836 Lieferant Brannan™ Lieferanten-Nr. 10/902/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.92 €
    59.67 € / 5 Stück
    Sparen 42.25 €
    41% Rabatt
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kugelbeladene spezifische Dichte-Hydrometer für verschiedene Oberflächenspannungsbereiche.
  • Schrot geladen
  • Länge 190 mm
  • Maßstabsunterteilungen 0,002
  • Genauigkeit ± spezifisches Gewicht 0,002
Spezifikation
Menge Je 1
Typ Hydrometer zur Messung der relativen Dichte
Genauigkeit 0,002g/mL
Schritten 0,002 g/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 650/916
Länge (metrisch) 190 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Relative Dichte einer bestimmten Flüssigkeit zu der von Wasser
Bereich der relativen Dichte 0,750 bis 0,800 g/ml