Learn More
Brannan™ Specific Gravity-Hydrometer aus Sodaglas
Artikelnummer. 12871438
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
12871438 250 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12871438 Lieferant Brannan™ Lieferanten-Nr. 10/944/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.25 €
    12.93 € / 1 Stück
    Sparen 1.32 €
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus Natronglas mit Stahlkies als Ballast sowie aus synthetischem Wachsharz. Das Brannan™ Hydrometer zur Messung der relativen Dichte vergleicht die relative Dichte einer Flüssigkeit mit der von Wasser bei 15.6 °C.
Hergestellt aus Sodaglas, Stahlkies als Ballast, synthetischer HarzwachsBrannan™ Sodaglas-Hydrometer mit relativer Dichte vergleicht die relative Dichte einer bestimmten Flüssigkeit mit der von Wasser bei 15,6 °C.
Die 60/60 °F-Skala zur relativen Dichte vergleicht die relative Dichte einer gegebenen Flüssigkeit mit der von Wasser bei 15.6 °C (60°F).
  • Aufgebaut aus Natronglas, Stahlkies als Ballast und Kunstharzen.
Spezifikation
Menge Je 1
Typ Hydrometer zur Messung der relativen Dichte
Genauigkeit ±0,002 g/ml
Schritten 0,002 g/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 650 und in der (nun ersetzten) Ausgabe 1960 des British Standard 718
Länge (metrisch) 250 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Oberflächenspannungen von 0,700 bis 0,800 g/ml
Bereich der relativen Dichte 1,00 bis 1,10 g/ml
Temperature of Standardization 15,6 °C