Learn More
Hecht Karl™ Meßzylinder hohe Form, mit Plastiksechskantfuß, 100 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- AR™/Natronglas
- Standardtyp
- Verschmolzene braune Graduierung
- Mit abnehmbarem sechseckigen HDPE-Kunststoffsockel und HDPE-Schutzring
- Mit Ausguss
Spezifikation
Spezifikation
| Skalenfarbe | Bernsteinfarben |
| Typ | Graduierte Messzylinder |
| Toleranz | ±0,5 ml |
| Material | Kalknatronglas |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 4788 |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Umfang | Verschmolzene braune Graduierung mit kurzer Linie |
| Toleranz (metrisch) | ± 0.5 ml |
| Fehlergrenze | ± 0.75 ml |