Learn More
Natronkalk, reinst, SLR, 1.0 bis 2.5 mm, nicht hygroskopisch, Granulat, Fisher Chemical
Catalog Number 10112400
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Pulver im Kunststoffgefäß
CAS 8006-28-8
Farbe Weiß
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Summenformel CaHNaO2
MDL-Nummer 134094
Synonym soda lime, soda-lime, sodasorb, soda lime nf, sodium hydroxide na oh , mixt. with lime, soda-lime, granular, soda lime, indicating, soda lime, indicator grade, soda lime with sodium hydroxide, soda lime, indicating 8-12 mesh
InChI-Schlüssel HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M
SMILES [OH-].O=[Ca].[Na+]
IUPAC-Name Natrium;oxocalcium;hydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 96.074
PubChem CID 66545795
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Soda lime
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.