Learn More
Natronkalk, reinst, SLR, 2.5 bis 5 mm, nicht hygroskopisch, Granulat, Fisher Chemical
Artikelnummer. 12636767 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Kunststoffpulverbehälter
Pulver im Kunststoffgefäß
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
12636767 250 g Pulver im Kunststoffgefäß 250 Gramm
10549200 500 g Kunststoffpulverbehälter 500 Gramm
12646767 1 kg Pulver im Kunststoffgefäß 1 Kilogramm
10470384 5 kg Kunststoffkeg 5 Kilogramm
4 options
Artikelnummer. 12636767
Marke: Fisher Chemical S/1560/50
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Kalk-Natron, Extra Pure, SLR, 2,5 bis 5 mm, nicht hygroskopisch, Granulat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8006-28-8
Summenformel CaHNaO2
Molekulargewicht (g/mol) 96.074
MDL-Nummer 134094
InChI-Schlüssel HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M
Synonym soda lime, soda-lime, sodasorb, soda lime nf, sodium hydroxide na oh , mixt. with lime, soda-lime, granular, soda lime, indicating, soda lime, indicator grade, soda lime with sodium hydroxide, soda lime, indicating 8-12 mesh
PubChem CID 66545795
IUPAC-Name Natrium;Oxocalcium;Hydroxid
SMILES [OH-].O=[Ca].[Na+]
Spezifikation
Farbe Weiß
Physikalische Form Fest
Menge 250 g
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Soda lime
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.