Learn More
Jaytec Glass™ Ein-Markierungs-Balluspipette, Klasse A
Artikelnummer. 30308648
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2.5 ml
Min. Durchflusszeit:
10 bis 25 Sekunden.
Toleranz:
±0.015 ml
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Min. Durchflusszeit Toleranz Packungsgröße
30308648 2.5 ml 10 bis 25 Sekunden. ±0.015 ml 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30308648 Lieferant Jaytec Glass™ Lieferanten-Nr. BJ.433
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00 €
    121.12 € / 5 Stück
    Sparen 25.88 €
    17% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Ein-Markierungs-Balluspipette der Klasse A wird gemäß BS EN hergestellt. ISO 648:2008 Richtlinien für Borosilikat- oder Natronglas.
  • Zur präzisen Messung und Abgabe eines bestimmten Volumens wässriger Flüssigkeit
  • Kalibriert für die Lieferung (Ex) bei einer Referenztemperatur °von +20 °C
  • Die Toleranzen entsprechen der Klasse A.
  • Permanenter Emaille-Druck
Spezifikation
Aspiratorstopfen Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kalibrierung Volumenabgabe
Zertifizierung/Konformität BS EN ISO 648:2008
Klasse A
Beschreibung BS1583
Material Borosilikatglas, Kalknatronglas
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Abmessen eines bekannten Volumens wässriger Flüssigkeit
Skala Ja
Graduierungen 1
Graduierungsart Ein-Marke
Min. Durchflusszeit 10 bis 25 Sekunden.
Menge Je 1
Toleranz ±0.015 ml
Farbe Klar
Volumen (metrisch) 2.5 ml
Länge (metrisch) 380 mm
Typ Vollpipette
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit (Geräte) Pipettenfüller