Learn More
Fisherbrand™ Durham-Reagenzgläser aus Kalknatronglas
Artikelnummer. 11922218 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 mm
35 mm
50 mm
Durchmesser (metrisch):
6.5 mm
7.5 mm
8 mm
Packungsgröße:
300 Stück
Artikelnummer. 11922218
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Erkennung der Gasproduktion durch Mikroorganismen. Die Fisherbrand™ Durham-Reagenzgläser aus Kalknatronglas ermöglichen die Visualisierung von eingeschlossenen Luftblasen.
  • Für den Einsatz in der Mikrobiologie
  • Füllen Sie das Durham-Röhrchen mit Lösung und setzen Sie es kopfüber in ein zweites Röhrchen ein.
  • Randloses Röhrchen zur einfacheren Verwendung
  • Wanddicke: 0.65 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Teströhrchen
Länge (metrisch) 35 mm
Material Kalknatronglas
Verpackung 300/Pckg.
Eingefasst Nein
Durchmesser (metrisch) 8 mm
Produkttyp Durham Tube