Learn More
Fisherbrand™ Dünnwandiges Durham-Teströhrchen mit Rand, aus Kalknatronglas
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteBeschreibung
- Widersteht mäßiger Erwärmung
- Leicht
- Konform mit ISO 4142
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 4142 |
| Länge (metrisch) | 75 mm |
| Material | Kalknatronglas |
| Menge | 100/Packung |
| Eingefasst | Ja |
| Durchmesser (metrisch) | 10 mm |