Learn More
Fisherbrand™ Dünnwandiges Durham-Teströhrchen mit Rand, aus Kalknatronglas
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
10 mm
12 mm
16 mm
16 mm
18 mm
24 mm
Länge (metrisch):
75 mm
75 mm
125 mm
150 mm
150 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Widersteht mäßiger Erwärmung
- Leicht
- Konform mit ISO 4142
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 4142 |
| Länge (metrisch) | 125 mm |
| Material | Kalknatronglas |
| Menge | 100/Packung |
| Eingefasst | Ja |
| Durchmesser (metrisch) | 16 mm |