Learn More
Fisherbrand™ Dünnwandiges Durham-Teströhrchen mit Rand, aus Kalknatronglas
Artikelnummer. 11962178 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
10 mm
12 mm
16 mm
16 mm
18 mm
24 mm
Länge (metrisch):
75 mm
75 mm
125 mm
150 mm
150 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) unitSize
11962178 24 mm 150 mm -
11922188 10 mm 75 mm 100 Stück
11932188 12 mm 75 mm 100 Stück
11952188 16 mm 125 mm 100 Stück
11972188 18 mm 150 mm -
11962188 16 mm 150 mm 100 Stück
6 options
Artikelnummer. 11962178
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Aus Kalknatronglas, mit dünnen Wänden. Fisherbrand™ Reagenzgläser aus Kalknatronglas mit geringer Wandstärke und Rand eignen sich hervorragend für allgemeine Misch- und Labortätigkeiten.
  • Widersteht mäßiger Erwärmung
  • Leicht
  • Konform mit ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 4142
Länge (metrisch) 150 mm
Material Kalknatronglas
Menge 50 Packung
Eingefasst Ja
Durchmesser (metrisch) 24 mm