Learn More
Fisherbrand™ Dünnwandiges Durham-Teströhrchen mit Rand, aus Kalknatronglas
Artikelnummer. 11962188 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
10 mm
12 mm
16 mm
16 mm
18 mm
24 mm
Länge (metrisch):
75 mm
75 mm
125 mm
150 mm
150 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11962188
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Aus Kalknatronglas, mit dünnen Wänden. Fisherbrand™ Reagenzgläser aus Kalknatronglas mit geringer Wandstärke und Rand eignen sich hervorragend für allgemeine Misch- und Labortätigkeiten.
  • Widersteht mäßiger Erwärmung
  • Leicht
  • Konform mit ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 4142
Länge (metrisch) 150 mm
Material Kalknatronglas
Menge 100/Packung
Eingefasst Ja
Durchmesser (metrisch) 16 mm