Learn More
Fisherbrand™ Dünnwandiges Durham-Teströhrchen mit Rand, aus Kalknatronglas
Artikelnummer. p-8002137 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
10 mm
12 mm
16 mm
16 mm
18 mm
24 mm
Länge (metrisch):
75 mm
75 mm
125 mm
150 mm
150 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11922188
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Aus Kalknatronglas, mit dünnen Wänden. Fisherbrand™ Reagenzgläser aus Kalknatronglas mit geringer Wandstärke und Rand eignen sich hervorragend für allgemeine Misch- und Labortätigkeiten.
  • Widersteht mäßiger Erwärmung
  • Leicht
  • Konform mit ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 4142
Länge (metrisch) 75 mm
Material Kalknatronglas
Menge 100/Packung
Eingefasst Ja
Durchmesser (metrisch) 10 mm