Learn More
Fisherbrand™ Teströhrchen mit mittlerer Wanddicke, ohne Rand, aus Kalknatronglas
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteBeschreibung
- Merkmale: Randlose mitteldicke Wände
- Verwendung für: bakteriologische Leistungsfähigkeit
- Entspricht: ISO 4142
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 4142 |
| Länge (metrisch) | 125 mm |
| Material | Kalknatronglas |
| Menge | 100/Packung |
| Eingefasst | Nein |
| Durchmesser (metrisch) | 16 mm |