Learn More
Rogo Sampaic™ Petrischale aus Kalknatronglas
Beschreibung
- Wiederverwendbar
- Autoklavierbar
- In einer Reihe von Durchmessern und Längen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Kalknatronglas |
| Form | Rund |
| Typ | Petrischale |
| Höhe (metrisch) | 25 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 200 mm |