Learn More
Rogo Sampaic™ Petrischale aus Kalknatronglas
Artikelnummer. 11733923
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
60 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
200 mm
Höhe (metrisch):
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
Artikelnummer. 11733923
Marke: Rogo Sampaic™ BRB002
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Hervorragend geeignet für Mikroorganismen- oder Zellkulturanwendungen im Labor. Die Rogo Sampaic™ Anumbra™ Glaspetrischalen bestehen aus oberflächengehärtetem Kalknatronglas.
  • Wiederverwendbar
  • Autoklavierbar
  • In einer Reihe von Durchmessern und Längen erhältlich
Spezifikation
Material Kalknatronglas
Form Rund
Typ Petrischale
Höhe (metrisch) 12 mm
Durchmesser (metrisch) 60 mm