Learn More
Rogo Sampaic™ Petrischale aus Kalknatronglas
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
60 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
200 mm
Höhe (metrisch):
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
Beschreibung
- Wiederverwendbar
- Autoklavierbar
- In einer Reihe von Durchmessern und Längen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Kalknatronglas |
| Typ | Petrischale |
| Höhe (metrisch) | 15 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 90 mm |