Learn More
Rogo Sampaic™ Petrischale aus Kalknatronglas
Artikelnummer. 11763923
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
60 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
200 mm
Höhe (metrisch):
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
11763923 100 mm 15 mm 20 Stück
11733923 60 mm 12 mm 20 Stück
11753923 90 mm 15 mm -
11794136 120 mm 20 mm 20 Stück
11704146 150 mm 25 mm 20 Stück
11714146 200 mm 25 mm 10 Stück
6 options
Artikelnummer. 11763923
Marke: Rogo Sampaic™ BRB004
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Hervorragend geeignet für Mikroorganismen- oder Zellkulturanwendungen im Labor. Die Rogo Sampaic™ Anumbra™ Glaspetrischalen bestehen aus oberflächengehärtetem Kalknatronglas.
  • Wiederverwendbar
  • Autoklavierbar
  • In einer Reihe von Durchmessern und Längen erhältlich
Spezifikation
Material Kalknatronglas
Form Rund
Typ Petrischale
Höhe (metrisch) 15 mm
Durchmesser (metrisch) 100 mm