missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten Graf™ Reagenzflaschen aus Kalknatronglas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1 l
Farbe:
Bernsteinfarbig
Braun
Durchsichtig
Transparent
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
2 Stück
Beschreibung
- Erhältlich in Klarglas oder Braunglas
- Polypropylen-Stopfen
- Schmaler Hals
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Kalk-Natron-Glas |
| Closure Included | Austauschbarer achteckiger Kopf |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Verschlusstyp | Achteckiger Polypropylen-Stopfen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur