Learn More
Poulten Graf™ Reagenzflaschen aus Kalknatronglas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1 l
Farbe:
Bernsteinfarbig
Braun
Durchsichtig
Transparent
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
2 Stück
Beschreibung
- Erhältlich in zwei Größen – 100 und 250 ml
- Polypropylen-Stopfen
- Schmaler Hals
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Farbe | Braun |
| Enthält | Austauschbarer achteckiger Kopf, Polypropylen-Stopfen |
| Material | Borosilikatglas |
| Anzahl pro Packung | 10 |
| Produkttyp | Reagenzflasche |