Learn More
Poulten Graf™ Reagenzflaschen aus Kalknatronglas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1 l
Farbe:
Bernsteinfarbig
Braun
Durchsichtig
Transparent
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
2 Stück
Beschreibung
- Erhältlich in Klarglas oder Braunglas
- Polypropylen-Stopfen
- Schmaler Hals
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 30 ml |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Glas |
| Öffnung | Narrow |
| Produkttyp | Stopfen |
| Verschlusstyp | Stopper |