missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poulten Graf™ Reagenzflaschen aus Kalknatronglas

Artikelnummer. p-8000387
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1 l
Farbe:
Bernsteinfarbig
Braun
Durchsichtig
Transparent
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
2 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12387018

Marke: Poulten Graf™ RP705/A/10

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entspricht ISO- und DIN-Empfehlungen. Die Poulten Graf™ Flaschen aus Kalknatronglas haben abgewinkelte Schultern, um ein gleichmäßiges Ausgießen zu gewährleisten, und verfügen über einen austauschbaren achteckigen Kopf.

  • Erhältlich in Klarglas oder Braunglas
  • Polypropylen-Stopfen
  • Schmaler Hals

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 30 ml
Farbe Durchsichtig
Material Glas
Öffnung Narrow
Produkttyp Stopfen
Verschlusstyp Stopper
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt