Learn More
Hirschmann™ Kalknatron-Glasröhrchen mit rundem Boden
Beschreibung
- Einfaches Ende
- Rundboden
- Kalknatronglas
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 180 mm |
| Material | Kalknatronglas |
| Verpackung | 1/Packung |
| Menge | 1/Packung |
| Durchmesser (metrisch) | 16 mm |
| Produkttyp | Reagenzgläser |