missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rogo Sampaic™ Teströhrchen aus Kalknatronglas

Artikelnummer. 11835953
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
15,3 mm
17,3 mm
Länge (metrisch):
160 mm
180 mm
Packungsgröße:
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) unitSize
11835953 15,3 mm 160 mm 500 Stück
11701696 17,3 mm 180 mm 250 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11835953

Marke: Rogo Sampaic™ BGB030

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Optimal für Routineanalysen und -verfahren im Labor. Rogo Sampaic™ Reagenzgläser aus Kalknatronglas sind kostengünstig und trotzdem ausreichend beständig gegen Chemikalien.

  • Dünnwandig
  • Lieferbar in zwei verschiedenen Kapazitäten

Spezifikation

Beschreibung Teströhrchen
Länge (metrisch) 160 mm
Material Kalknatronglas
Menge 500 Packung
Durchmesser (metrisch) 15,3 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.