Beschreibung
- Kalknatronglas (bernsteinfarben)
- Schraubverschluss, Polypropen (PP), Ausgießring (PE-LD)
- Runde Enghalsflaschen aus Glas
- Platzsparende quadratische Basis
- Erhältlich mit oder ohne Ethylen-Acrylat-Beschichtung
- Die Beschichtung umhüllt die Glasflasche wie eine Schutzhaut.
- Falls die Flasche zerbricht, ist das Risiko durch Splitter erheblich reduziert.
- Die maximale Betriebstemperatur für beschichtete Flaschen beträgt 80 °C.
- Zur Erhaltung der Markierungen nicht bei Temperaturen über 60 ºC reinigen
- Mit PP-Schraubverschluss mit GL45-Gewinde
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Beschichtung | Keine |
| Farbe | Bernstein |
| Länge (metrisch) | 65 mm |
| Breite (metrisch) | 65 mm |
| Gewindegröße (metrisch) | GL 32 |
| Höhe (metrisch) | 160 mm |